7-Methoxy-2-indolboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
7-Methoxy-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole
FM-2494-1G
COBBFM-2494-1GEA
639
EUR
COBBFM-2494-1G
7-Methoxy-2-indolboronsäurepinakolester
7-Methoxy-2-indolboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₅H₂₀BNO₃ Molecular Weight: 273,14 g/mol |
MDL:
MFCD11858357 CAS-Nummer: 1072812-69-1 |