5-Methyl-2-indolboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
5-Methyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole
FM-2497-1G
COBBFM-2497-1GEA
595
EUR
COBBFM-2497-1G
5-Methyl-2-indolboronsäurepinakolester
5-Methyl-2-indolboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₅H₂₀BNO₂ Molecular Weight: 257,1358 g/mol |
MDL:
MFCD11858361 CAS-Nummer: 1256358-93-6 |