5-Methoxy-2-indolboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
5-Methoxy-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole
FM-2499-250M
COBBFM-2499-250MEA
204
EUR
COBBFM-2499-250M
5-Methoxy-2-indolboronsäurepinakolester
5-Methoxy-2-indolboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₅H₂₀BNO₃ Molecular Weight: 273,1352 g/mol |
MDL:
MFCD11858363 CAS-Nummer: 683229-62-1 |