1-Boc-3-methyl-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
tert-Butyl 3-methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole-1-carboxylate
FM-6371-1G
COBBFM-6371-1GEA
1250
EUR
COBBFM-6371-1G
1-Boc-3-methyl-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester
1-Boc-3-methyl-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester
Formel:
C₁₅H₂₅BN₂O₄ Molecular Weight: 308,18 g/mol |
MDL:
MFCD12407274 CAS-Nummer: 1009071-34-4 |