3-Brom-7-chlorimidazo[1,2-a]pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2069-5G
HC-2069-1G
COBBHC-2069-5GEA
0
EUR
COBBHC-2069-5G
COBBHC-2069-1G
3-Brom-7-chlorimidazo[1,2-a]pyridin
3-Brom-7-chlorimidazo[1,2-a]pyridin
Formel:
C₇H₄BrClN₂ |
MDL:
MFCD11111834 CAS-Nummer: 342613-67-6 |