2-Amino-4-(4-bromphenyl)thiazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2098-5G
HC-2098-100G
HC-2098-25G
COBBHC-2098-5GEA
49.7
EUR
COBBHC-2098-5G
COBBHC-2098-100G
COBBHC-2098-25G
2-Amino-4-(4-bromphenyl)thiazol
2-Amino-4-(4-bromophenyl)thiazole
Formel:
C₉H₇BrN₂S Molecular Weight: 255.1343 g/mol |
MDL:
MFCD00051953 CAS-Nummer: 2103-94-8 |