8-Chlorchinolin

Lieferant: COMBI-BLOCKS

HC-2105-5G HC-2105-25G HC-2105-1G
COBBHC-2105-5GEA 51.3 EUR
COBBHC-2105-5G COBBHC-2105-25G COBBHC-2105-1G
8-Chlorchinolin
8-Chloroquinoline
Formel: C₉H₆ClN
Molecular Weight: 163.61
Siedepunkt: 288
Schmelzpunkt: –20 °C
Dichte: 1.2834
MDL: MFCD00047618
CAS-Nummer: 611-33-6
EINECS: 210-265-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR