4-(2-Brom-4-nitrophenoxy)tetrahydropyran
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2133-5G
HC-2133-1G
COBBHC-2133-5GEA
0
EUR
COBBHC-2133-5G
COBBHC-2133-1G
4-(2-Brom-4-nitrophenoxy)tetrahydropyran
4-(2-Brom-4-nitrophenoxy)tetrahydropyran
Formel:
C₁₁H₁₂BrNO₄ |
MDL:
MFCD11504903 CAS-Nummer: 1072944-62-7 |