4-Brom-6-fluor-2-methylchinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2160-1G
COBBHC-2160-1GEA
204
EUR
COBBHC-2160-1G
4-Brom-6-fluor-2-methylchinolin
4-Bromo-6-fluoro-2-methylquinoline
Formel:
C₁₀H₇BrFN |
MDL:
MFCD11505132 CAS-Nummer: 1070879-47-8 |