4-Brom-7-chlor-2,8-dimethylchinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2161-1G
COBBHC-2161-1GEA
204
EUR
COBBHC-2161-1G
4-Brom-7-chlor-2,8-dimethylchinolin
4-Bromo-7-chloro-2,8-dimethylquinoline
Formel:
C₁₁H₉BrClN |
MDL:
MFCD11504910 CAS-Nummer: 1070879-69-4 |