4-Brom-7-chlor-8-methyl-2-(trifluormethyl)chinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2173-1G
COBBHC-2173-1GEA
204
EUR
COBBHC-2173-1G
4-Brom-7-chlor-8-methyl-2-(trifluormethyl)chinolin
4-Bromo-7-chloro-8-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel:
C₁₁H₆BrClF₃N |
MDL:
MFCD11504913 CAS-Nummer: 1072944-67-2 |