5-Amino-8-fluorchinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
8-Fluoroquinolin-5-amine
HC-2225-1G
HC-2225-250M
COBBHC-2225-1GEA
595
EUR
COBBHC-2225-1G
COBBHC-2225-250M
5-Amino-8-fluorchinolin
5-Amino-8-fluoroquinoline
Formel:
C₉H₇FN₂ Molecular Weight: 162.1637 g/mol |
MDL:
MFCD09042730 CAS-Nummer: 175229-87-5 |