Ethyl-5-amino-4-cyan-1-phenyl-1H-pyrazol-3-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2259-1G
COBBHC-2259-1GEA
303
EUR
COBBHC-2259-1G
Ethyl-5-amino-4-cyan-1-phenyl-1H-pyrazol-3-carboxylat
Ethyl-5-amino-4-cyan-1-phenyl-1H-pyrazol-3-carboxylat
Formel:
C₁₃H₁₂N₄O₂ |
MDL:
MFCD00197038 CAS-Nummer: 93764-93-3 |