Methyl-5-brom-4-chlor-8-methylchinolin-2-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2286-1G
COBBHC-2286-1GEA
204
EUR
COBBHC-2286-1G
Methyl-5-brom-4-chlor-8-methylchinolin-2-carboxylat
Methyl-5-brom-4-chlor-8-methylchinolin-2-carboxylat
Formel:
C₁₂H₉BrClNO₂ |
MDL:
MFCD11855876 CAS-Nummer: 1133115-60-2 |