Methyl-4,7-dichlor-8-methylchinolin-2-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2289-1G
COBBHC-2289-1GEA
204
EUR
COBBHC-2289-1G
Methyl-4,7-dichlor-8-methylchinolin-2-carboxylat
Methyl-4,7-dichlor-8-methylchinolin-2-carboxylat
Formel:
C₁₂H₉Cl₂NO₂ |
MDL:
MFCD11855878 CAS-Nummer: 1133115-64-6 |