Ethyl-5-amino-1-(4-bromphenyl)-4-cyan-1H-pyrazol-3-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2294-1G
COBBHC-2294-1GEA
98.3
EUR
COBBHC-2294-1G
Ethyl-5-amino-1-(4-bromphenyl)-4-cyan-1H-pyrazol-3-carboxylat
Ethyl-5-amino-1-(4-bromphenyl)-4-cyan-1H-pyrazol-3-carboxylat
Formel:
C₁₃H₁₁BrN₄O₂ |
MDL:
MFCD09835740 CAS-Nummer: 96723-27-2 |