Ethyl-5-amino-1-(3-bromphenyl)-4-cyan-1H-pyrazol-3-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2295-1G
COBBHC-2295-1GEA
149
EUR
COBBHC-2295-1G
Ethyl-5-amino-1-(3-bromphenyl)-4-cyan-1H-pyrazol-3-carboxylat
Ethyl-5-amino-1-(3-bromphenyl)-4-cyan-1H-pyrazol-3-carboxylat
Formel:
C₁₃H₁₁BrN₄O₂ |
MDL:
MFCD09835741 CAS-Nummer: 1150163-94-2 |