Ethyl-5-amino-1-(2-bromphenyl)-4-cyan-1H-pyrazol-3-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2296-1G
COBBHC-2296-1GEA
149
EUR
COBBHC-2296-1G
Ethyl-5-amino-1-(2-bromphenyl)-4-cyan-1H-pyrazol-3-carboxylat
Ethyl-5-amino-1-(2-bromphenyl)-4-cyan-1H-pyrazol-3-carboxylat
Formel:
C₁₃H₁₁BrN₄O₂ |
MDL:
MFCD09835742 CAS-Nummer: 1150163-97-5 |