Ethyl-5-amino-1-(2-chlorphenyl)-4-cyan-1H-pyrazol-3-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2314-1G
COBBHC-2314-1GEA
149
EUR
COBBHC-2314-1G
Ethyl-5-amino-1-(2-chlorphenyl)-4-cyan-1H-pyrazol-3-carboxylat
Ethyl-5-amino-1-(2-chlorphenyl)-4-cyan-1H-pyrazol-3-carboxylat
Formel:
C₁₃H₁₁ClN₄O₂ |
MDL:
MFCD09835739 CAS-Nummer: 1150164-00-3 |