2-Brom-4-iodtoluol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Bromo-4-iodo-1-methylbenzene, 1-Bromo-5-iodo-2-metnylbenzene
HC-2382-5G
COBBHC-2382-5GEA
115
EUR
COBBHC-2382-5G
2-Brom-4-iodtoluol
2-Brom-4-iodtoluol
Formel:
C₇H₆BrI Molecular Weight: 296,9300 g/mol |
MDL:
MFCD07779014 CAS-Nummer: 26670-89-3 |