Ethyl-5-amino-4-cyan-1-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazol-3-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2392-1G
COBBHC-2392-1GEA
0
EUR
COBBHC-2392-1G
Ethyl-5-amino-4-cyan-1-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazol-3-carboxylat
Ethyl-5-amino-4-cyan-1-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazol-3-carboxylat
Formel:
C₁₄H₁₄N₄O₃ |
MDL:
MFCD09835749 CAS-Nummer: 1150164-12-7 |