Ethyl-5-amino-4-cyan-1-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-3-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Ethyl 5-amino-4-cyano-1-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
HC-2396-1G
COBBHC-2396-1GEA
149
EUR
COBBHC-2396-1G
Ethyl-5-amino-4-cyan-1-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-3-carboxylat
Ethyl-5-amino-4-cyan-1-(4-fluorphenyl)-1H-pyrazol-3-carboxylat
Formel:
C₁₃H₁₁FN₄O₂ Molecular Weight: 274,2505 g/mol |
MDL:
MFCD09835734 CAS-Nummer: 1001665-65-1 |