Ethyl-5-amino-4-cyan-1-(3-fluorphenyl)-1H-pyrazol-3-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2397-1G
COBBHC-2397-1GEA
149
EUR
COBBHC-2397-1G
Ethyl-5-amino-4-cyan-1-(3-fluorphenyl)-1H-pyrazol-3-carboxylat
Ethyl-5-amino-4-cyan-1-(3-fluorphenyl)-1H-pyrazol-3-carboxylat
Formel:
C₁₃H₁₁FN₄O₂ |
MDL:
MFCD09835735 CAS-Nummer: 1150164-17-2 |