Ethyl-5-amino-4-cyan-1-(4-methylphenyl)-1H-pyrazol-3-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2399-1G
COBBHC-2399-1GEA
149
EUR
COBBHC-2399-1G
Ethyl-5-amino-4-cyan-1-(4-methylphenyl)-1H-pyrazol-3-carboxylat
Ethyl-5-amino-4-cyan-1-(4-methylphenyl)-1H-pyrazol-3-carboxylat
Formel:
C₁₄H₁₄N₄O₂ |
MDL:
MFCD09835731 CAS-Nummer: 152992-58-0 |