4-Chlor-6-methoxy-2-(trifluormethyl)chinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2402-1G
COBBHC-2402-1GEA
0
EUR
COBBHC-2402-1G
4-Chlor-6-methoxy-2-(trifluormethyl)chinolin
4-Chloro-6-methoxy-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel:
C₁₁H₇ClF₃NO |
MDL:
MFCD11855899 CAS-Nummer: 1701-27-5 |