5-Nitro-6-(trifluormethoxy)chinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2416-1G
COBBHC-2416-1GEA
98.3
EUR
COBBHC-2416-1G
5-Nitro-6-(trifluormethoxy)chinolin
5-Nitro-6-(trifluoromethoxy)quinoline
Formel:
C₁₀H₅F₃N₂O₃ |
MDL:
MFCD11855900 CAS-Nummer: 1133115-83-9 |