1-(5-Nitrochinolin-6-yl)piperidin-4-ol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2429-1G
COBBHC-2429-1GEA
0
EUR
COBBHC-2429-1G
1-(5-Nitrochinolin-6-yl)piperidin-4-ol
1-(5-Nitrochinolin-6-yl)piperidin-4-ol
Formel:
C₁₄H₁₅N₃O₃ |
MDL:
MFCD11855904 CAS-Nummer: 1133115-89-5 |