Imidazo[1,2-a]pyridin-5-carbonsäure Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2505-1G
COBBHC-2505-1GEA
0
EUR
COBBHC-2505-1G
Imidazo[1,2-a]pyridin-5-carbonsäure Hydrochlorid
Imidazo[1,2-a]pyridin-5-carbonsäure Hydrochlorid
Formel:
C₈H₇ClN₂O₂ |
MDL:
MFCD09954931 CAS-Nummer: 1198283-55-4 |