Ethyl-5-amino-4-cyan-1-(4-iodphenyl)-1H-pyrazol-3-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2529-1G
COBBHC-2529-1GEA
864
EUR
COBBHC-2529-1G
Ethyl-5-amino-4-cyan-1-(4-iodphenyl)-1H-pyrazol-3-carboxylat
Ethyl-5-amino-4-cyan-1-(4-iodphenyl)-1H-pyrazol-3-carboxylat
Formel:
C₁₃H₁₁IN₄O₂ |
MDL:
MFCD09835743 CAS-Nummer: 1150164-64-9 |