2,2-Difluor-2-(2-(trifluormethoxy)phenyl)essigsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2556-1G
COBBHC-2556-1GEA
404
EUR
COBBHC-2556-1G
2,2-Difluor-2-(2-(trifluormethoxy)phenyl)essigsäure
2,2-Difluor-2-(2-(trifluormethoxy)phenyl)essigsäure
Formel:
C₉H₅F₅O₃ Molecular Weight: 256,1262 g/mol |
MDL:
MFCD11855928 CAS-Nummer: 1133116-03-6 |