2-(3-Brom-4-(trifluormethoxy)phenyl)-2,2-difluoressigsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2558-1G
COBBHC-2558-1GEA
0
EUR
COBBHC-2558-1G
2-(3-Brom-4-(trifluormethoxy)phenyl)-2,2-difluoressigsäure
2-(3-Brom-4-(trifluormethoxy)phenyl)-2,2-difluoressigsäure
Formel:
C₉H₄BrF₅O₃ |
MDL:
MFCD11855929 CAS-Nummer: 1133116-05-8 |