6-Brom-2-methoxy-4-methylchinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2574-1G
COBBHC-2574-1GEA
595
EUR
COBBHC-2574-1G
6-Brom-2-methoxy-4-methylchinolin
6-Bromo-2-methoxy-4-methylquinoline
Formel:
C₁₁H₁₀BrNO |
MDL:
MFCD12756430 CAS-Nummer: 1187386-12-4 |