5-Chlor-2-methyl-4-thiocyanatoanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2726-5G
HC-2726-1G
COBBHC-2726-5GEA
227
EUR
COBBHC-2726-5G
COBBHC-2726-1G
5-Chlor-2-methyl-4-thiocyanatoanilin
5-Chlor-2-methyl-4-thiocyanatoanilin
Formel:
C₈H₇ClN₂S |
MDL:
MFCD12026046 CAS-Nummer: 23530-69-0 |