Methyl-1H-indazol-7-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Methyl 1H-indazole-7-carboxylate
HC-2753-1G
COBBHC-2753-1GEA
50.9
EUR
COBBHC-2753-1G
Methyl-1H-indazol-7-carboxylat
Methyl-1H-indazol-7-carboxylat
Formel:
C₉H₈N₂O₂ Molecular Weight: 176,1720 g/mol |
MDL:
MFCD07371608 CAS-Nummer: 755752-82-0 |