N-Methyl-3-bromanilin Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2799-5G
HC-2799-1G
COBBHC-2799-5GEA
121
EUR
COBBHC-2799-5G
COBBHC-2799-1G
N-Methyl-3-bromanilin Hydrochlorid
N-Methyl-3-bromanilin Hydrochlorid
Formel:
C₇H₉BrClN |
MDL:
MFCD12756434 CAS-Nummer: 152814-26-1 |