2-(4-Methylcyclohexyliden)essigsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2814-1G
HC-2814-5G
COBBHC-2814-1GEA
98.3
EUR
COBBHC-2814-1G
COBBHC-2814-5G
2-(4-Methylcyclohexyliden)essigsäure
2-(4-Methylcyclohexyliden)essigsäure
Formel:
C₉H₁₄O₂ |
MDL:
MFCD00029539 CAS-Nummer: 77842-31-0 |