5'-Brom-2'-methylacetanilid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2832-5G
HC-2832-1G
COBBHC-2832-5GEA
0
EUR
COBBHC-2832-5G
COBBHC-2832-1G
5'-Brom-2'-methylacetanilid
5'-Brom-2'-methylacetanilid
Formel:
C₉H₁₀BrNO |
MDL:
MFCD11520466 CAS-Nummer: 116436-10-3 |