4-Brom-2-nitro-5-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2840-1G
HC-2840-5G
COBBHC-2840-1GEA
0
EUR
COBBHC-2840-1G
COBBHC-2840-5G
4-Brom-2-nitro-5-(trifluormethyl)anilin
4-Brom-2-nitro-5-(trifluormethyl)anilin
Formel:
C₇H₄BrF₃N₂O₂ |
MDL:
MFCD09263997 CAS-Nummer: 683241-86-3 |