N-Methyl-2,3-dichloranilin Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2857-1G
COBBHC-2857-1GEA
303
EUR
COBBHC-2857-1G
N-Methyl-2,3-dichloranilin Hydrochlorid
N-Methyl-2,3-dichloranilin Hydrochlorid
Formel:
C₇H₈Cl₃N |
MDL:
MFCD12912804 CAS-Nummer: 1187386-16-8 |