5-Fluor-2-(methylamino)benzotrifluorid Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-2880-1G
HC-2880-5G
COBBHC-2880-1GEA
303
EUR
COBBHC-2880-1G
COBBHC-2880-5G
5-Fluor-2-(methylamino)benzotrifluorid Hydrochlorid
5-Fluor-2-(methylamino)benzotrifluorid Hydrochlorid
Formel:
C₈H₈ClF₄N |
MDL:
MFCD13195690 CAS-Nummer: 1215205-13-2 |