2,4-Dichlor-6-nitroanilin

Lieferant: COMBI-BLOCKS
Gefahr

HC-2932-25G
COBBHC-2932-25GEA 376 EUR
COBBHC-2932-25G
2,4-Dichlor-6-nitroanilin
2,4-Dichlor-6-nitroanilin
Formel: C₆H₄Cl₂N₂O₂
Molecular Weight: 207.02 g/mol
Schmelzpunkt: 110…111 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007664
CAS-Nummer: 2683-43-4
EINECS: 220-241-7
UN: 2237
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR