2-Brom-5-iod-4-nitrobenzotrifluorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
1-Bromo-4-iodo-5-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
HC-2983-1G
COBBHC-2983-1GEA
204
EUR
COBBHC-2983-1G
2-Brom-5-iod-4-nitrobenzotrifluorid
2-Brom-5-iod-4-nitrobenzotrifluorid
Formel:
C₇H₂BrF₃INO₂ Molecular Weight: 395,9000 g/mol |
MDL:
MFCD12913962 CAS-Nummer: 1187385-82-5 |