7-Chlor-2-mercaptobenzothiazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
7-chloro-3H-benzothiazole-2-thione
HC-3054-1G
COBBHC-3054-1GEA
363
EUR
COBBHC-3054-1G
7-Chlor-2-mercaptobenzothiazol
7-Chloro-2-mercaptobenzothiazole
Formel:
C₇H₄ClNS₂ Molecular Weight: 201,7 g/mol |
MDL:
MFCD06408879 CAS-Nummer: 1849-73-6 |