5-Fluor-2-mercaptobenzothiazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
5-Fluorobenzo[d]thiazole-2-thiol
HC-3056-1G
COBBHC-3056-1GEA
210
EUR
COBBHC-3056-1G
5-Fluor-2-mercaptobenzothiazol
5-Fluoro-2-mercaptobenzothiazole
Formel:
C₇H₄FNS₂ Molecular Weight: 185,25 g/mol |
MDL:
MFCD02181177 CAS-Nummer: 155559-81-2 |