6-Chlorchinoxalin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-3083-5G
HC-3083-25G
HC-3083-1G
COBBHC-3083-5GEA
0
EUR
COBBHC-3083-5G
COBBHC-3083-25G
COBBHC-3083-1G
6-Chlorchinoxalin
6-Chloroquinoxaline
Formel:
C₈H₅ClN₂ |
MDL:
MFCD00047594 CAS-Nummer: 5448-43-1 |