N-Methyl-2-nitro-4-(trifluormethoxy)anilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-3320-1G
HC-3320-5G
COBBHC-3320-1GEA
0
EUR
COBBHC-3320-1G
COBBHC-3320-5G
N-Methyl-2-nitro-4-(trifluormethoxy)anilin
N-Methyl-2-nitro-4-(trifluormethoxy)anilin
Formel:
C₈H₇F₃N₂O₃ |
MDL:
MFCD15143571 CAS-Nummer: 1215206-37-3 |