1-Brom-3-cyclopentenylbenzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-3322-5G
HC-3322-1G
COBBHC-3322-5GEA
451
EUR
COBBHC-3322-5G
COBBHC-3322-1G
1-Brom-3-cyclopentenylbenzol
1-Brom-3-cyclopentenylbenzol
Formel:
C₁₁H₁₁Br |
MDL:
MFCD16036124 CAS-Nummer: 19920-77-5 |