4-(1,3-Oxazol-2-yl)anilin Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-3349-1G
COBBHC-3349-1GEA
376
EUR
COBBHC-3349-1G
4-(1,3-Oxazol-2-yl)anilin Hydrochlorid
4-(1,3-Oxazol-2-yl)anilin Hydrochlorid
Formel:
C₉H₉ClN₂O |
MDL:
MFCD19237193 CAS-Nummer: 1351659-13-6 |