2-Iod-4-nitroanisol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-Iodo-1-methoxy-4-nitrobenzene
HC-3364-5G
HC-3364-25G
COBBHC-3364-5GEA
0
EUR
COBBHC-3364-5G
COBBHC-3364-25G
2-Iod-4-nitroanisol
2-Iod-4-nitroanisol
Formel:
C₇H₆INO₃ |
MDL:
MFCD00024328 CAS-Nummer: 5399-03-1 |