4-Chlor-2-iodanilin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-3380-25G
COBBHC-3380-25GEA
76.3
EUR
COBBHC-3380-25G
4-Chlor-2-iodanilin
4-Chlor-2-iodanilin
Formel:
C₆H₅ClIN Molecular Weight: 253,47 g/mol |
MDL:
MFCD01863737 CAS-Nummer: 63069-48-7 EINECS: 263-839-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |